Dichlon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,3-Dichloro-1,4-naftochinon
A13378.14
A13378.22
A13378.36
A13378.14EA
173
PLN
A13378.14
A13378.22
A13378.36
Dichlon ≥98%
Dichlon
Purity: 98%
CAS No.: 117-80-6
Molecular Formula: C10H4Cl2O2
Formula Weight: 227.05
Melting Point: 193-196° subl.
Boiling Point: 275°/2mm
Merck Reference: 14,3045
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00001677
Formuła:
C₁₀H₄Cl₂O₂ Temp. Wrzenia: 275 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: 193…196 °C (subl.) Gęstość: 1,44 g/cm³ (16 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001677 Numer CAS: 117-80-6 Numer WE (dawny EINECS): 204-210-5 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,3045 |