Drukuj
Dichlon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3-Dichloro-1,4-naftochinon
113480250 113481000 113482500
ACRO113480250EA 130 PLN
ACRO113480250 ACRO113481000 ACRO113482500
Dichlon 98%
Dichlon
Formuła: C₁₀H₄Cl₂O₂
Temp. Wrzenia: 275 °C (2 mmHg)
Temp. topnienia: 194…197 °C
Gęstość: 1,44 g/cm³ (16 °C)
Numer MDL: MFCD00001677
Numer CAS: 117-80-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-210-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,03071
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194 to 197 °C
GC ≥97.5 %