1,3,3-Trimetylo-2-metylenoindolina 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16741.18
A16741.30
A16741.18EA
402
PLN
A16741.18
A16741.30
1,3,3-Trimetylo-2-metylenoindolina 95%
1,3,3-Trimetylo-2-metylenoindolina
Purity: 95%
CAS No.: 118-12-7
Molecular Formula: C12H15N
Formula Weight: 173.26
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5780
Melting Point: -10°
Boiling Point: 247-248°
Beilstein Reference: 131162
MDL No.: MFCD00005813
Formuła:
C₁₂H₁₅N MW: 173.26 g/mol Temp. Wrzenia: 247…248 °C Temp. topnienia: –10 °C Gęstość: 0.979 Temp. Zapłonu: 101 °C (213 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005813 Numer CAS: 118-12-7 Numer WE (dawny EINECS): 204-235-1 Jednostka: 3082 ADR: 9 III |