5,7-Dimetyloizatyna 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
5,7-Dimethylindoline-2,3-dione, 5,7-Dimethyl-1H-indole-2,3-dione
L11332.06
L11332.14
L11332.06EA
1040
PLN
L11332.06
L11332.14
5,7-Dimetyloizatyna 96%
5,7-Dimetyloizatyna
Purity: 96%
CAS No.: 39603-24-2
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 244-248°
Beilstein Reference: 143679
Formuła:
C₁₀H₉NO₂ Temp. topnienia: 244…248 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00047219 Numer CAS: 39603-24-2 |