Drukuj
2-Methylindoline 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
275880050 275881000
ACRO275880050EA 151 PLN
ACRO275880050 ACRO275881000
2-Methylindoline 99+%
2-Methylindoline
Formuła: C₉H₁₁N
Temp. Wrzenia: 227 °C (1013mbar)
Temp. topnienia: –51 °C
Gęstość: 1,02 g/cm³
Temp. Zapłonu: 103 °C
Numer MDL: MFCD00005706
Numer CAS: 6872-06-6
Numer WE (dawny EINECS): 229-971-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5680 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %