Drukuj
1-Metyloizatyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
183075-10G 183075-1G
SIAL183075-10GEA 875 PLN
SIAL183075-10G SIAL183075-1G
1-Metyloizatyna, Sigma-Aldrich®
1-Metyloizatyna
Formuła: C₉H₇NO₂
Temp. topnienia: 139 °C
Gęstość: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00005812
Numer CAS: 2058-74-4
Numer WE (dawny EINECS): 218-164-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III