1-Metyloizatyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Methylindoline-2,3-dione, 1-Methyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione, N-Methylindoline-2,3-dione, N-Methylisatin, 1-Methyl-1H-indole-2,3-dione, N-Methyl-1H-indole-2,3-dione, N-Methyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione
A12942.03
A12942.06
A12942.14
A12942.03EA
200
PLN
A12942.03
A12942.06
A12942.14
1-Metyloizatyna ≥97%
1-Metyloizatyna
Purity: 97%
CAS No.: 2058-74-4
Molecular Formula: C9H7NO2
Formula Weight: 161.16
Melting Point: 129-133°
Beilstein Reference: 128280
Formuła:
C₉H₇NO₂ Temp. topnienia: 129…133 °C Gęstość: 1,4 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005812 Numer CAS: 2058-74-4 Numer WE (dawny EINECS): 218-164-9 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |