Drukuj
1-Metyloizatyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Methylindoline-2,3-dione, 1-Methyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione, N-Methylindoline-2,3-dione, N-Methylisatin, 1-Methyl-1H-indole-2,3-dione, N-Methyl-1H-indole-2,3-dione, N-Methyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione
179350010 179350100
ACRO179350010EA 164 PLN
ACRO179350010 ACRO179350100
1-Metyloizatyna 98%
1-Metyloizatyna
Formuła: C₉H₇NO₂
Temp. topnienia: 129…133 °C
Gęstość: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005812
Numer CAS: 2058-74-4
Numer WE (dawny EINECS): 218-164-9
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
GC ≥97.5 %