5-Chloro-7-methylisatin ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L11682.03
L11682.06
L11682.MD
L11682.03EA
776
PLN
L11682.03
L11682.06
L11682.MD
5-Chloro-7-methylisatin ≥97%
5-Chloro-7-methylisatin
Purity: 97%
CAS No.: 14389-06-1
Molecular Formula: C9H6ClNO2
Formula Weight: 195.61
Melting Point: ca 283° dec.
Beilstein Reference: 153061
Formuła:
C₉H₆ClNO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00047218 Numer CAS: 14389-06-1 |