Drukuj
Indolin, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2,3-Dihydroindol
M-Clarity™ quality level = MQ200
I5605-100G I5605-25G
SIALI5605-100GEA 505 PLN
SIALI5605-100G SIALI5605-25G
Indolin, Sigma-Aldrich®
Indolin
Formuła: C₈H₉N
Temp. Wrzenia: 220 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –21 °C
Gęstość: 1,0676 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005705
Numer CAS: 496-15-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-816-8