Indolin ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,3-Dihydroindol
A11000.0B
A11000.18
A11000.30
A11000.PG
A11000.0BEA
4890
PLN
A11000.0B
A11000.18
A11000.30
A11000.PG
Indolin ≥99%
Indolin
Purity: 99%
CAS No.: 496-15-1
Molecular Formula: C8H9N
Formula Weight: 119.17
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5930
Odour: Odourless
Melting Point: -21°
Boiling Point: 220-221°
Beilstein Reference: 111915
MDL No.: MFCD00005705
Formuła:
C₈H₉N Temp. Wrzenia: 220…221 °C Temp. topnienia: –21 °C Gęstość: 1,062 Temp. Zapłonu: 92 °C (197 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005705 Numer CAS: 496-15-1 Numer WE (dawny EINECS): 207-816-8 |