Drukuj
Indolin 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3-Dihydroindol
122240250 122241000 122245000
ACRO122240250EA 187 PLN
ACRO122240250 ACRO122241000 ACRO122245000
Indolin 98%
Indolin
Formuła: C₈H₉N
Temp. Wrzenia: 220…221 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –21 °C
Gęstość: 1,063 g/cm³
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005705
Numer CAS: 496-15-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-816-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5910 to 1.5950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %