7-Fluoroizatyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
7-Fluoro-1H-indole-2,3-dione, 7-Fluoroindoline-2,3-dione
H26827.03
H26827.06
H26827.14
H26827.03EA
234
PLN
H26827.03
H26827.06
H26827.14
7-Fluoroizatyna ≥97%
7-Fluoroizatyna
Purity: 97%
CAS No.: 317-20-4
Molecular Formula: C8H4FNO2
Formula Weight: 165.12
Melting Point: 193-195°
MDL No.: MFCD01569508
Formuła:
C₈H₄FNO₂ Temp. topnienia: 193…195 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01569508 Numer CAS: 317-20-4 Numer WE (dawny EINECS): None |