izatyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2,3-Indolinedione, Indoline-2,3-dione, 1H-Indole-2,3-dione
A12468.0E
A12468.22
A12468.36
A12468.0EEA
3740
PLN
A12468.0E
A12468.22
A12468.36
izatyna ≥98%
izatyna
Purity: 98%
CAS No.: 91-56-5
Molecular Formula: C8H5NO2
Formula Weight: 147.13
Flash Point: 220°(428°F)
Odour: Odourless
pH: 7
Melting Point: ca 199-200°
Beilstein Reference: 383659
Merck Reference: 14,5104
MDL No.: MFCD00005718
Formuła:
C₈H₅NO₂ Temp. Wrzenia: 342 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: ∼199…200 °C Gęstość: 1,472 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 220 °C (428 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005718 Numer CAS: 91-56-5 Numer WE (dawny EINECS): 202-077-8 Klasyfikacja Merck : 14,5104 |