Drukuj
izatyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 2,3-Indolinedione, Indoline-2,3-dione, 1H-Indole-2,3-dione
151491000 151495000
ACRO151491000EA 210 PLN
ACRO151491000 ACRO151495000
izatyna 98%
izatyna
Formuła: C₈H₅NO₂
Temp. Wrzenia: 342 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 201…204 °C
Gęstość: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 220 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005718
Numer CAS: 91-56-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-077-8
Klasyfikacja Merck : 13,05119
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to red Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 204 °C
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %