2-Indolinon ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Oxindole, Oxindole, Indolin-2-one, 2,3-Dihydro-2-indolone
A18764.22
A18764.06
A18764.14
A18764.22EA
2920
PLN
A18764.22
A18764.06
A18764.14
2-Indolinon ≥97%
2-Indolinon
Purity: 97+%
CAS No.: 59-48-3
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Melting Point: 124-128°
Boiling Point: 194-196°/17mm
MDL No.: MFCD00005711
Formuła:
C₈H₇NO Temp. Wrzenia: 194…196 °C (17 mmHg) Temp. topnienia: 124…128 °C Gęstość: 1,32 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005711 Numer CAS: 59-48-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-429-5 |