Drukuj
2-Indolinon 97%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Oxindole, Oxindole, Indolin-2-one, 2,3-Dihydro-2-indolone
129670250 129671000 129670050
ACRO129670250EA 890 PLN
ACRO129670250 ACRO129671000 ACRO129670050
2-Indolinon 97%, pure
2-Indolinon
Formuła: C₈H₇NO
Temp. Wrzenia: 227 °C (73 mmHg)
Temp. topnienia: 123…128 °C
Gęstość: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005711
Numer CAS: 59-48-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-429-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to yellow to orange to pink-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 128 °C
HPLC ≥96.0 %