Chloroform ≥99.9% (GC, on anhydrous basis) stabilised, PESTINORM® Supra Trace
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
w amylenem 0,003…0,006 % w/w
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under inert gas.
85853.320EA
828
PLN
85853.320
85853.290
Chloroform ≥99.9% (GC, on anhydrous basis) stabilised, PESTINORM® Supra Trace
Chloroform
Formuła:
CHCl₃ Temp. Wrzenia: 61,7 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –63 °C Gęstość: 1,4832 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000826 Numer CAS: 67-66-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-663-8 Jednostka: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119486657-20 Klasyfikacja Merck : 13,02160 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless liquid |
Color (APHA, Pt-Co) | max. 10 |
Assay (GC, on anhydrous basis) | min. 99.9 % |
Acidity (as HCl) | max. 0.0005 % |
Residue after evaporation | max. 0.0003 % w/w |
Stabilizer (Amylene) | 0.003-0.006 %w/w |
Water (KF) | max. 0.01 %w/w |
GC/ECD Dioxins, Furans & PCB's | max. 5 pg/ml |
GC/ECD any Pesticide (as Lindane) | max. 5 pg/ml |
GC/NPD any Pesticide (as Parathion) | max. 10 pg/ml |
GC/ECD 1,2,4-TCB to daca-PCB (as Lindane) | max. 5 pg/ml |
GC/FID C10 to C40 (as n-Decane) | max. 3 ng/ml |
GC/MSD C10 to C40 (as n-Decane; 30-600amu) | max. 3 ng/ml |