Drukuj
Benzo[a]antracen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,2-Benzoantracen, Benzo(alpha)antracen
M-Clarity™ quality level = MQ100
B2209-1G B2209-500MG
SIALB2209-1GEA 671 PLN
SIALB2209-1G SIALB2209-500MG
Benzo[a]antracen, Sigma-Aldrich®
Benzo[a]antracen
Formuła: C₁₈H₁₂
MW: 228.29 g/mol
Temp. Wrzenia: 437
Gęstość: 1.245 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003599
Numer CAS: 56-55-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-280-6
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,01089