2-Metylobenzimidazol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Methyl-1H-benzo[d]imidazole, 2-Methyl-1H-benzimidazole
A17290.0B
A17290.18
A17290.30
A17290.0BEA
4330
PLN
A17290.0B
A17290.18
A17290.30
2-Metylobenzimidazol ≥98%
2-Metylobenzimidazol
Purity: 98%
CAS No.: 615-15-6
Molecular Formula: C8H8N2
Formula Weight: 132.17
Melting Point: 174-178°
Beilstein Reference: 112264
Formuła:
C₈H₈N₂ MW: 132.16 g/mol Temp. Wrzenia: 339 Temp. topnienia: 174…178 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005598 Numer CAS: 615-15-6 Numer WE (dawny EINECS): 210-411-9 |