Drukuj
2-Metylobenzimidazol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methyl-1H-benzo[d]imidazole, 2-Methyl-1H-benzimidazole
126330050 126331000
ACRO126330050EA 164 PLN
ACRO126330050 ACRO126331000
2-Metylobenzimidazol 98%
2-Metylobenzimidazol
Formuła: C₈H₈N₂
MW: 132.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 339
Temp. topnienia: 175…179 °C
Numer MDL: MFCD00005598
Numer CAS: 615-15-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-411-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 179 °C
HPLC ≥97.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Iron (Fe) ≤1 ppm