Drukuj
Benzimidazol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1H-Benzo[d]imidazole, 1H-Benzimidazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21956.0100 8.21956.0500 8.21956.9025
8.21956.0100EA 210 PLN
8.21956.0100 8.21956.0500 8.21956.9025
Benzimidazol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Benzimidazole
Formuła: C₇H₆N₂
Temp. Wrzenia: 360 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 170…173 °C
Gęstość: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00005585
Numer CAS: 51-17-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-081-4
Klasyfikacja Merck : 13,01082
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 170 - 173 °C
Molar Mass 118.13 g/mol
Boiling Point 360 °C
Hill Formula C7H6N2