Benzimidazol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
1H-Benzo[d]imidazole, 1H-Benzimidazole
A12763.0B
A12763.18
A12763.30
A12763.0BEA
2100
PLN
A12763.0B
A12763.18
A12763.30
Benzimidazol ≥99%
Benzimidazole
Purity: 99%
CAS No.: 51-17-2
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Melting Point: 170-174°
Boiling Point: 360°
Merck Reference: 14,1081
MDL No.: MFCD00005585
Formuła:
C₇H₆N₂ Temp. Wrzenia: 360 °C Temp. topnienia: 170…174 °C Gęstość: 1,23 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005585 Numer CAS: 51-17-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-081-4 Klasyfikacja Merck : 14,1081 |