Drukuj
Benzimidazol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
186420250 186421000 186425000 186420025
ACRO186420250EA 138 PLN
ACRO186420250 ACRO186421000 ACRO186425000 ACRO186420025
Benzimidazol 98%
Benzimidazole
Formuła: C₇H₆N₂
Temp. Wrzenia: 360 °C
Temp. topnienia: 171…174 °C
Gęstość: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005585
Numer CAS: 51-17-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-081-4
Klasyfikacja Merck : 13,01082
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 174 °C
HPLC ≥97.5 %