Drukuj
7-Izopropylo-1,4-dimetyloazulen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
G11004-10G G11004-25G
SIALG11004-10GEA 303 PLN
SIALG11004-10G SIALG11004-25G
7-Izopropylo-1,4-dimetyloazulen, Sigma-Aldrich®
7-Izopropylo-1,4-dimetyloazulen
Formuła: C₁₅H₁₈
Temp. Wrzenia: 309 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 133 °C
Gęstość: 0,9759 g/cm³ (18 °C)
Numer MDL: MFCD00003811
Numer CAS: 489-84-9
Numer WE (dawny EINECS): 207-701-2
Klasyfikacja Merck : 12,04581