Morfolina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 110-91-8
Molecular Formula: C4H9NO
Formula Weight: 87.12
Flash Point: 35°(95°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.007
Refractive Index: 1.4540
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Amine-like
Melting Point: -5°
Boiling Point: 129°
Beilstein Reference: 102549
Merck Reference: 14,6277
UN No.: 2054
MDL No.: MFCD00005972
Formuła:
C₄H₉NO Temp. Wrzenia: 129 °C Temp. topnienia: –5 °C Gęstość: 1,007 Temp. Zapłonu: 35 °C (95 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005972 Numer CAS: 110-91-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-815-1 Jednostka: 2054 ADR: 8,I Klasyfikacja Merck : 14,6277 |