1-Fenylopirolidyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L05239.06
L05239.14
L05239.06EA
572
PLN
L05239.06
L05239.14
1-Fenylopirolidyna ≥98%
1-Fenylopirolidyna
Purity: 98+%
CAS No.: 4096-21-3
Molecular Formula: C10H13N
Formula Weight: 147.22
Refractive Index: 1.5820
Boiling Point: 133-134°/19mm
MDL No.: MFCD00015897
Formuła:
C₁₀H₁₃N Temp. Wrzenia: 133…134 °C (19 mmHg) Temp. topnienia: 11 °C Gęstość: 1,018 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015897 Numer CAS: 4096-21-3 Numer WE (dawny EINECS): 223-849-0 Jednostka: 3287 ADR: 6.1,III |