Pempidyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27729.06
H27729.03
H27729.06EA
709
PLN
H27729.06
H27729.03
Pempidyna ≥97%
Pempidyna
Purity: 97%
CAS No.: 79-55-0
Molecular Formula: C10H21N
Formula Weight: 155.28
Flash Point: 50°(122°F)
Odour: Amine-like
Boiling Point: 187-188°
Beilstein Reference: 103806
Merck Reference: 14,7080
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00006493
Formuła:
C₁₀H₂₁N Temp. Wrzenia: 187…188 °C Temp. topnienia: 11 °C Gęstość: 0,858 Temp. Zapłonu: 50 °C (122 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006493 Numer CAS: 79-55-0 Numer WE (dawny EINECS): 201-211-2 Jednostka: 1992 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,7080 |