Drukuj
4-Benzylopiperydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
161931000 161930050
ACRO161931000EA 463 PLN
ACRO161931000 ACRO161930050
4-Benzylopiperydyna 98%
4-Benzylopiperydyna
Formuła: C₁₂H₁₇N
MW: 175.27 g/mol
Temp. Wrzenia: 279
Temp. topnienia: 6…7 °C
Gęstość: 0.99 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006006
Numer CAS: 31252-42-3
Numer WE (dawny EINECS): 250-535-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %