Drukuj
Cykloheksymid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-{(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimetylo-2-oksocykloheksylo]-2-hydroksyetylo}glutarimid
MQ200
01810-1G 01810-5G
SIAL01810-1GEA 558 PLN
SIAL01810-1G SIAL01810-5G
Cykloheksymid, Sigma-Aldrich®
Cykloheksymid
Formuła: C₁₅H₂₃NO₄
MW: 281.35 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082346
Numer CAS: 66-81-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-636-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3abdf7ad3f7b3ea9e67fba3b6f3970c6627794be&vid=6f07d0130a35bc66b22ecee29fc6c31b20823099&prid=web&clid=SAPDAM