Drukuj
4-Metylopiperydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M73206-100ML M73206-500ML M73206-5ML
SIALM73206-100MLEA 196 PLN
SIALM73206-100ML SIALM73206-500ML SIALM73206-5ML
4-Metylopiperydyna, Sigma-Aldrich®
4-Metylopiperydyna
Formuła: C₆H₁₃N
Temp. Wrzenia: 124 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –4 °C
Gęstość: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006005
Numer CAS: 626-58-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-954-1
Jednostka: 2733
ADR: 3,II