4-Metylopiperydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 626-58-4
Molecular Formula: C6H13N
Formula Weight: 99.18
Flash Point: 13°(55°F)
Refractive Index: 1.4458
Odour: Amine-like
pH: 13
Melting Point: 4-5°
Boiling Point: 123-124°
Beilstein Reference: 1083
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00006005
Formuła:
C₆H₁₃N Temp. Wrzenia: 123…124 °C Temp. topnienia: 4…5 °C Gęstość: 0,838 Temp. Zapłonu: 13 °C (55 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006005 Numer CAS: 626-58-4 Numer WE (dawny EINECS): 210-954-1 Jednostka: 2733 ADR: 3,II |