Drukuj
2-Methylpyrrolidine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
365390020 365390100
ACRO365390020EA 650 PLN
ACRO365390020 ACRO365390100
2-Methylpyrrolidine 98%
2-Methylpyrrolidine
Formuła: C₅H₁₁N
Temp. Wrzenia: 98…100 °C
Gęstość: 0,88 g/cm³
Temp. Zapłonu: 2 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014491
Numer CAS: 765-38-8
Numer WE (dawny EINECS): 212-144-3
Jednostka: 2733
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %