Drukuj
1-Metylopirolidion, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M79204-100ML M79204-500ML M79204-5ML
SIALM79204-100MLEA 171 PLN
SIALM79204-100ML SIALM79204-500ML SIALM79204-5ML
1-Metylopirolidion, Sigma-Aldrich®
1-Metylopirolidion
Formuła: C₅H₁₁N
Temp. Wrzenia: 80 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –76 °C
Gęstość: 0,799 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003173
Numer CAS: 120-94-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-438-5
Jednostka: 3286
ADR: 3,II