Drukuj
1-Metylopirolidion 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
127611000 127615000 127610025
ACRO127611000EA 214 PLN
ACRO127611000 ACRO127615000 ACRO127610025
1-Metylopirolidion 98%
1-Metylopirolidion
Formuła: C₅H₁₁N
Temp. Wrzenia: 80…81 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –90 °C
Gęstość: 0,819 g/cm³
Temp. Zapłonu: –21 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003173
Numer CAS: 120-94-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-438-5
Jednostka: 3286
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %