Drukuj
1-Metylopiperydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M72609-100ML M72609-500ML
SIALM72609-100MLEA 177 PLN
SIALM72609-100ML SIALM72609-500ML
1-Metylopiperydyna, Sigma-Aldrich®
1-Metylopiperydyna
Formuła: C₆H₁₃N
Temp. Wrzenia: 106,5 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –69 °C
Gęstość: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 3 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00006491
Numer CAS: 626-67-5
Numer WE (dawny EINECS): 210-959-9
Jednostka: 2399
ADR: 3,II