1-Metylopiperydyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L03398.09
L03398.22
L03398.36
L03398.09EA
210
PLN
L03398.09
L03398.22
L03398.36
1-Metylopiperydyna ≥99%
1-Metylopiperydyna
Purity: 99%
CAS No.: 626-67-5
Molecular Formula: C6H13N
Formula Weight: 99.18
Flash Point: 3°(37°F)
Refractive Index: 1.4378
Odour: Amine-like
pH: 12
Melting Point: -50°
Boiling Point: 105-107°
Beilstein Reference: 1073
UN No.: 2399
MDL No.: MFCD00006491
Formuła:
C₆H₁₃N Temp. Wrzenia: 105…107 °C Temp. topnienia: –50 °C Gęstość: 0,816 Temp. Zapłonu: 3 °C (37 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006491 Numer CAS: 626-67-5 Numer WE (dawny EINECS): 210-959-9 Jednostka: 2399 ADR: 3,II |