Drukuj
1-Metylopiperydyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
127480100 127482500 127480010
ACRO127480100EA 137 PLN
ACRO127480100 ACRO127482500 ACRO127480010
1-Metylopiperydyna 99%
1-Metylopiperydyna
Formuła: C₆H₁₃N
Temp. Wrzenia: 105…108 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 0,82 g/cm³
Temp. Zapłonu: 3 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006491
Numer CAS: 626-67-5
Numer WE (dawny EINECS): 210-959-9
Jednostka: 2399
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4368 to 1.4388 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %