Drukuj
1-etylopiperydyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
118885000 118880025 118880100
ACRO118885000EA 439 PLN
ACRO118885000 ACRO118880025 ACRO118880100
1-etylopiperydyna 99%
1-etylopiperydyna
Formuła: C₇H₁₅N
MW: 113.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 129…131 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 0.824 g/cm³
Temp. Zapłonu: 17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006507
Numer CAS: 766-09-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-161-6
Jednostka: 2386
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %