Drukuj
N-Metylo-2-pirolidon (NMP), Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
MQ100
78769-10ML-F 78769-5ML-F
78769-10ML-FEA 531 PLN
78769-10ML-F 78769-5ML-F
N-Metylo-2-pirolidon (NMP), Supelco®
N-Metylo-2-pirolidon (NMP)
Formuła: C₅H₉NO
MW: 99.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 202
Temp. topnienia: –24 °C
Gęstość: 1.033 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 91
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003193
Numer CAS: 872-50-4
Numer WE (dawny EINECS): 212-828-1
Klasyfikacja Merck : 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7638e84108b0fe41b93f92fecb8603220f18d67&vid=acfc9359effd8a8ee9ff048837591cbc6e72407e&prid=web&clid=SAPDAM