N-Metylo-2-pirolidon (NMP) 99,5, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
26211.298EA
284
PLN
26211.298
26211.425
26211.550
N-Metylo-2-pirolidon (NMP) 99,5, GPR RECTAPUR®
N-Metylo-2-pirolidon (NMP)
Formuła:
C₅H₉NO MW: 99.13 g/mol Temp. Wrzenia: 202 Temp. topnienia: –24 °C Gęstość: 1.033 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 91 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003193 Numer CAS: 872-50-4 Numer WE (dawny EINECS): 212-828-1 REACH: 01-2119472430-46 Klasyfikacja Merck : 13,06140 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99.5 % |
Acidity | Max. 0.0002 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.003 meq/g |
Water | Max. 0.1 % |