Drukuj
N-Metylo-2-pirolidon (NMP) 99, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
25675.294EA 262 PLN
25675.294 25675.465
N-Metylo-2-pirolidon (NMP) 99, TECHNICAL
N-Metylo-2-pirolidon (NMP)
Formuła: C₅H₉NO
MW: 99.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 202
Temp. topnienia: –24 °C
Gęstość: 1.033 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 91
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003193
Numer CAS: 872-50-4
Numer WE (dawny EINECS): 212-828-1
REACH: 01-2119472430-46
Klasyfikacja Merck : 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test