N-Metylo-2-pirolidon (NMP) ≥99.5%, BAKER BIO-ANALYZED® for biotechnology, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
|
Niebezpieczeństwo
|
9261-13EA
2110
PLN
9261-13
9261-09
N-Metylo-2-pirolidon (NMP) ≥99.5%, BAKER BIO-ANALYZED® for biotechnology, J.T.Baker®
N-Metylo-2-pirolidon (NMP)
Formuła:
C₅H₉NO Temp. Wrzenia: 202 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –24 °C Gęstość: 1,033 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003193 Numer CAS: 872-50-4 Numer WE (dawny EINECS): 212-828-1 Klasyfikacja Merck : 13,06140 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Assay (C₅H₉NO) | ≥99.5 % |
Color (APHA) | ≤20 |
Free Amines (as CH₃NH₂) | ≤0.010 % |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.10 ppm |
Residue after Ignition | ≤10 ppm |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400 nm | ≤0.010 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm | ≤0.03 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 325 nm | ≤0.100 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 300 nm | ≤0.5 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm | ≤285 |
Water (H₂O)(by coulometry) | ≤200 ppm |