N-Metylo-2-pirolidon (NMP) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12260.0C
A12260.0E
A12260.36
A12260.0CEA
2280
PLN
A12260.0C
A12260.0E
A12260.36
N-Metylo-2-pirolidon (NMP) ≥99%
N-Metylo-2-pirolidon (NMP)
Purity: 99+%
CAS No.: 872-50-4
Molecular Formula: C5H9NO
Formula Weight: 99.13
Flash Point: 86°(187°F)
Refractive Index: 1.4705
Odour: Amine-like
Melting Point: -24°
Boiling Point: 204°
Beilstein Reference: 106420
Merck Reference: 14,6117
MDL No.: MFCD00003193
Formuła:
C₅H₉NO Temp. Wrzenia: 204 °C Temp. topnienia: –24 °C Gęstość: 1,033 Temp. Zapłonu: 86 °C (187 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003193 Numer CAS: 872-50-4 Numer WE (dawny EINECS): 212-828-1 Klasyfikacja Merck : 14,6117 |