Drukuj
N-Metylo-2-pirolidon (NMP) 99,5, Biograde DNA_synthesis_peptides
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
Argon_filled
44063.K2 44063.K7 44063.M6
44063.K2EA 907 PLN
44063.K2 44063.K7 44063.M6
N-Metylo-2-pirolidon (NMP) 99,5, Biograde DNA_synthesis_peptides
N-Metylo-2-pirolidon (NMP)
Purity: 99.5% CAS No.: 872-50-4 Molecular Formula: C5H9NO Formula Weight: 99.13 Flash Point: 86°(187°F) Physical Form: Liquid, packaged under Argon Density: 1.033 Refractive Index: 1.4705 Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Amine-like Melting Point: -24° Boiling Point: 204° Beilstein Reference: 106420 Merck Reference: 14,6117 MDL No.: MFCD00003193
Suitable for Biotech applications
Formuła: C₅H₉NO
MW: 99.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 204 °C
Temp. topnienia: –24 °C
Gęstość: 1.033
Temp. Zapłonu: 86 °C (187 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003193
Numer CAS: 872-50-4
Numer WE (dawny EINECS): 212-828-1
Klasyfikacja Merck : 14,6117
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM