N-Metylo-2-pirolidon (NMP) ≥99.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
43894.K2
43894.AP
43894.M1
43894.K2EA
907
PLN
43894.K2
43894.AP
43894.M1
N-Metylo-2-pirolidon (NMP) ≥99.0% ACS
N-Metylo-2-pirolidon (NMP)
Purity: 99.0+%
CAS No.: 872-50-4
Molecular Formula: C5H9NO
Formula Weight: 99.13
Flash Point: 86°(187°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.033
Refractive Index: 1.4705
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Amine-like
Melting Point: -24°
Boiling Point: 204°
Beilstein Reference: 106420
Merck Reference: 14,6117
MDL No.: MFCD00003193
Formuła:
C₅H₉NO Temp. Wrzenia: 204 °C Temp. topnienia: –24 °C Gęstość: 1,033 Temp. Zapłonu: 86 °C (187 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003193 Numer CAS: 872-50-4 Numer WE (dawny EINECS): 212-828-1 Klasyfikacja Merck : 14,6117 |