Drukuj
N-Metylo-2-pirolidon (NMP) 99.5% for peptide synthesis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
354900025 354900010 354900100
ACRO354900025EA 1950 PLN
ACRO354900025 ACRO354900010 ACRO354900100
N-Metylo-2-pirolidon (NMP) 99.5% for peptide synthesis
N-Metylo-2-pirolidon (NMP)
Formuła: C₅H₉NO
Temp. Wrzenia: 202 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –24 °C
Gęstość: 1,03 g/cm³
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003193
Numer CAS: 872-50-4
Numer WE (dawny EINECS): 212-828-1
Klasyfikacja Merck : 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Free amine ≤0.01 %