N-Metylo-2-pirolidon (NMP), extra dry 99.5%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
326931000
326930010
326930025
326931000.EA
468
PLN
326931000.
326930010.
326930025.
N-Metylo-2-pirolidon (NMP), extra dry 99.5%, AcroSeal®
N-Metylo-2-pirolidon (NMP)
Formuła:
C₅H₉NO Temp. Wrzenia: 202 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –24 °C Gęstość: 1,03 g/cm³ Temp. Zapłonu: 91 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003193 Numer CAS: 872-50-4 Numer WE (dawny EINECS): 212-828-1 Klasyfikacja Merck : 13,06140 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.4 % |
Color scale | ≤20 APHA |