Drukuj
N-Metylo-2-pirolidon (NMP) 99%, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
127630010 127630025 127630250
ACRO127630010EA 285 PLN
ACRO127630010 ACRO127630025 ACRO127630250
N-Metylo-2-pirolidon (NMP) 99%, extra_pure
N-Metylo-2-pirolidon (NMP)
Formuła: C₅H₉NO
MW: 99.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 202 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –24 °C
Gęstość: 1.03 g/cm³
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003193
Numer CAS: 872-50-4
Numer WE (dawny EINECS): 212-828-1
Klasyfikacja Merck : 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4690 to 1.4710 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
Specific gravity (20°C) 1.02 to 1.04