1-Etylo-2-pirolidon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N-Etylo-2-pirolidon
B24548.14
B24548.22
B24548.36
B24548.14EA
356
PLN
B24548.14
B24548.22
B24548.36
1-Etylo-2-pirolidon ≥98%
1-Etylo-2-pirolidon
Purity: 98%
CAS No.: 2687-91-4
Molecular Formula: C6H11NO
Formula Weight: 113.16
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4650
Boiling Point: 96-98°/20mm
MDL No.: MFCD00003199
Formuła:
C₆H₁₁NO Temp. Wrzenia: 96…98 °C (20 mmHg) Gęstość: 0,992 Temp. Zapłonu: 76 °C (169 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003199 Numer CAS: 2687-91-4 Numer WE (dawny EINECS): 220-250-6 |